Läs mer
Horst™ HSQ modell flexibel värmekabel
Produktkod. 10701943
Change view
Längd (metrisk) nätsladd:
5m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) nätsladd Förpackningsstorlek
10701943 5m Varje
1 options
Produktkod. 10701943 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 21005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3427.44 SEK
    2209.44 SEK / Paket med 1
    Save 1218.00 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 5 Lm
Mått (L x B x H) 5 Lm
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HSQ
Längd (metrisk) nätsladd 5m
Produkttyp Flexibel värmekabel