Läs mer
HSR6071, MedChemExpress
Produktkod. 16482388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482388 5 mg 5mg
16480189 10 mg -
16470706 20 mg -
16423179 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00133
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HSR6071
CAS 111374-21-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N8O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (192.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
LEDER O=C(C1=NC(N2CCCC2)=CN=C1)NC3=NN=NN3
Molekylvikt (g/mol) 260.26
Formel vikt 260.26
Procent renhet 98.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation