Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, °50 C till °300 C, Aluminiumlegering
Produktkod. 10008930
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10008930
Brand: Gestigkeit Harry™ HT02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: fyrkantig, storlek: 11,8 x 11,8 tum.
Form: Fyrkantig; Storlek: 11,8 x 11,8 tum.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Storlek 11,8 x 11,8 tum.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 300 °C
Vikt (engelska) 24.3 lb.
Vikt (metrisk) 11 kg
Wattal 1800 W
Elektriska krav 230 V, 1800 w
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta