Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, °130 C till °370 C, Aluminiumlegering
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Form: Fyrkantig; Storlek: 13,8 x 13,8 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Storlek | 13,8 x 13,8 tum. |
| Temperatur (metrisk) | 130 °C till 370 °C |
| Vikt (engelska) | 28.7 lb. |
| Vikt (metrisk) | 13 kg |
| Wattal | 2200 W |
| Elektriska krav | 230 V, 2200 w |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Typ | Varmplatta |