Läs mer
HT-2157, MedChemExpress
Beskrivning
HT-2157 (SNAP 37889) is a selective, high-affinity, competitive antagonists of galanin-3 receptor (Gal3).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HT-2157 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 303149-14-6 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H13F3N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | SNAP 37889 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (79.16 mM) |
| Visa mer |