Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, °130 C till °370 C, Aluminiumlegering
Produktkod. 10131111
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10131111
Brand: Gestigkeit Harry™ HT23
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: rektangel, storlek: 13,8 x 19,7 tum.
Form: rektangel; Storlek: 13,8 x 19,7 tum.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Storlek 13,8 x 19,7 tum.
Temperatur (metrisk) 130 °C till 370 °C
Vikt (engelska) 41.9 lb.
Vikt (metrisk) 19 kg
Wattal 2850 W
Elektriska krav 230 V, 2850 w
Form Rektangel
Spänning 230 V
Typ Varmplatta