Läs mer
Gestigkeit Harry™ Kokplatta, °50 C till °300 C, Aluminiumlegering
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Form: rektangel; Storlek: 16,9 x 22,8 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Storlek | 16,9 x 22,8 tum. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 300 °C |
| Vikt (engelska) | 57.3 lb. |
| Vikt (metrisk) | 26 kg |
| Wattal | 4000 W |
| Form | Rektangel |
| Spänning | 230 V |
| Typ | Varmplatta |