Läs mer
BTX™ HT 96-brunnars elektroporationsplatta
Produktkod. 15477310
Change view
Storlek (metrisk) Gap:
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Gap Förpackningsstorlek
15477310 2 mm Varje
15487310 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477310 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3785.00 SEK
    3251.77 SEK / Paket med 1
    Save 533.23 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
HT 96-brunnars elektroporationsplatta för användning med ECM 630 och ECM 830 Elektroporationssystem.
  • 96-brunnars elektroporeringsplatta för engångsbruk
  • 2 mm mellanrum
  • 100μ L
  • Överdragen
  • 1 tallrik
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) Transfektion av däggdjursceller, transformation av bakterier och jäst, siRNA och cDNA-biblioteksscreening
För användning med (utrustning) ECM 630 HT , ECM 830 HT , Gemini X2 HT , 96-Well Electroporation Systems
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Förbrukningsmaterial för elektroporering
Beskrivning Elektroporationsplatta för engångsbruk med 96 brunnar, 2 mm mellanrum, 100μ l, Belagd, 1 platta
Elektroporationskammaren 96-brunnars elektroporationsplatta
Kvantitet 1 st
Storlek (engelska) Gap 0,078 tum.
Storlek (metrisk) Gap 2 mm
Volym (metrisk) 100μ L (fungerar)
Sterilitet Sterila
Anslutningstyp Banan att nåla spets
Pulsform Exponentiell avklingande våg, fyrkantsvåg
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja