Läs mer
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
HT ExoSAP-IT Fast High-Throughput PCR Product Cleanup, with its shortened 14 minute protocol, is a highly stable, customized formulation of the original ExoSAP-IT reagent. It is ideal for high-throughput PCR product cleanup using liquid handling platforms and multi-channel pipettes. Multiple packaging formats (vials, 8-tube strips, 96-well plates) ensure ease of use and flexibility in experimental design.
- 14 minuters protokoll är halva tiden av standardprotokoll
- Enrörs PCR-rensning - lägg till HT ExoSAP-IT Snabb reagens direkt till PCR-produkt
- 100 % provåtervinning - ingen förlust av PCR-produkter oavsett fragmentstorlek
- Stabil vid 4 °C i en månad
- Tar bort överskott av primers och dNTPs - stör inte nedströms applikationssekvensering, SNP-analys, enkelbasförlängning, fragmentanalys
- Den är idealisk för PCR-produktsanering med hög genomströmning med vätskehanteringsplattformar och flerkanalspipetter
- Flera förpackningsformat (flaskor, 8-rörsremsor, 96-brunnars plattor) säkerställer användarvänlighet och flexibilitet i experimentell design
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 384-brunnars tallrik, 96-brunnsplatta |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| För användning med (applikation) | For high-throughput PCR product clean-up using liquid handling platforms and multi-channel pipettes |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produkttyp | Rengöring av PCR-produkter med hög genomströmning |
| Kvantitet | 1 st |
| Testtid | Snabb |
| Form | Vätska |