Läs mer
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™Snabb PCR-produktrengöringsreagens med hög genomströmning
Produktkod. 15553687
Change view
Antal reaktioner:
1000 recept
23 040 reaktioner, 48x 8-rörsremsor i en bricka
480 reaktioner, 8-rörsremsa
5 760 reaktioner, 12x 8-rörsremsor i en bricka
5000 recept
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
23040 reaktioner
480 reaktioner
5000 reaktioner
5760 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15553687 480 reaktioner, 8-rörsremsa 480 reaktioner
15563687 5 760 reaktioner, 12x 8-rörsremsor i en bricka 5760 reaktioner
15583687 1000 recept 1000 reaktioner
15503697 23 040 reaktioner, 48x 8-rörsremsor i en bricka 23040 reaktioner
15513697 5000 recept 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15553687 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 785951EA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tar bort överflödiga primers och dNTPs. Stör inte nedströmsapplikationer. Idealisk för rengöring av PCR-produkter med hög genomströmning med vätskehanteringsplattformar och flerkanalspipetter.
  • Blandning av exonukleas I och räkor alkaliskt fosfatas för enzymatiskt avlägsnande av överskott av primers och dNTP efter en PCR-reaktion
  • Enrörs PCR-rensning
  • Förkortat 14-minutersprotokoll
  • Flera förpackningsformat (flaskor, 8-rörsremsor, 96-brunnars plattor) säkerställer användarvänlighet och flexibilitet i experimentell design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på− 20 °C. Stabil i en månad vid 4 °C
Antal reaktioner 480 reaktioner, 8-rörsremsa