Läs mer
BOLA HT Replacement Inner Parts
Trådstorlek:
32
45
Diameter (metrisk):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18,01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Beskrivning
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Trådstorlek | 45 |
| Färg | White |
| Flexibilitet | Rigid |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto