Läs mer
BOLA HT Replacement Inner Parts
Produktkod. 10003281
Trådstorlek:
32
45
Diameter (metrisk):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18,01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Produktkod. 10003281
Brand: BOLA D64260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HT Replacement Inner Parts inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) 21 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Trådstorlek 45
Färg White
Flexibilitet Rigid
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato