Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Produktkod. 15208623
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15208623 12,5 mm Paket med 24
15288613 9 mm Paket med 25
15298613 11,5 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15208623 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 0418992
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blödnings- och temperaturoptimerat material.
  • Blödnings- och temperaturoptimerad septa
  • Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
  • Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maximal drifttemperatur på 400 °C (330 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Typ HT
Diameter (metrisk) Inre 12,5 mm
Kvantitet 24/Pk.