Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Produktkod. 15298613
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15298613 11,5 mm Paket med 25
15208623 12,5 mm Paket med 24
15288613 9 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15298613 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 041899
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blödnings- och temperaturoptimerat material.
  • Blödnings- och temperaturoptimerad septa
  • Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
  • Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maximal drifttemperatur på 400 °C (330 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Typ HT
Diameter (metrisk) Inre 11,5 mm
Kvantitet 25/Pk.