Läs mer
Trajan™ HT GC Septa
Beskrivning
- Blödnings- och temperaturoptimerad septa
- Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
- Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
- Maximal drifttemperatur på 400 °C (330 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HT GC Septa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,5 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 400 °C |
| Material | BTO Silikon |
| Kvantitet | 25/förpackning |