Läs mer
Trajan™ HT GC Septa
Produktkod. 12975721
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Kvantitet Förpackningsstorlek
12975721 11 mm 25/förpackning Paket med 25
12925731 9,5 mm 25/förpackning Paket med 25
12905731 17 mm 25/förpackning Paket med 25
12796377 9,5 mm 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12975721 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 041898
Beräknad leverans: 03-12-2026
HT GC septa är ett utsläpps- och temperaturoptimerat material
  • Blödnings- och temperaturoptimerad septa
  • Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
  • Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maximal drifttemperatur på 400 °C (330 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Produkttyp HT GC-septan
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Temperatur (metrisk) Max 400 °C
Material BTO Silikon
Kvantitet 25/förpackning