Läs mer
Trajan™ HT GC Septa
Produktkod. p-8010106
Diameter (metrisk) Yttre:
9,5 mm
9.5 mm
11 mm
17 mm
Kvantitet:
100/förpackning
25/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 12975721
Brand: Trajan™ 041898
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HT GC septa är ett utsläpps- och temperaturoptimerat material
  • Blödnings- och temperaturoptimerad septa
  • Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
  • Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maximal drifttemperatur på 400 °C (330 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Typ HT GC Septa
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Temperatur (metrisk) Max 400 °C
Material BTO Silikon
Kvantitet 25/Pk.