Läs mer
HT Tillägg (50X)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11544476
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11544476
Brand: Gibco 41065012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HT Tillägg (50X)
Gibco™ HT Supplement är en flytande blandning av natriumhypoxantin (5 mM) och tymidin (0,8 mM). HT-supplerat medium är lämpligt för räddning efter selektion för att övervinna effekterna av kvarvarande intracellulärt aminopterin. När de novo biosyntesvägen för nukleosider har återupprättats, HT kosttillskott kan avbrytas.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HT Supplementet tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ HT Kompletteringsprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11067-030). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor : 2-°8 C
Fraktvillkor : Ambient
Hållbarhet : 18 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Koncentration 50 X
Form Vätska
Produkttyp HT Tillägg
Sterilitet Sterilfiltrerad
pH 9 till 11
Kvantitet 100 mL