Läs mer
Electrothermal™ HT9 Series Glasfibervärmeband
Längd (metrisk):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Wattal:
100W
200W
300W
400W
600W
800W
1200W
Förpackningsstorlek:
12fot
Varje
Beskrivning
Ger värme till pelare, rör, ventiler och överföringsledningar, speciellt när dessa applikationer måste observeras. Electrothermal™ HT9-seriens glasfibervärmeband kan appliceras på metallrör såväl som glasvaror.
- Konstruerad med ett element lindat på en glasfiberkärna och täckt av en flätad glasfiber yttermantel och en flätad jordtråd (jord) under den yttre manteln.
- Finns i olika längder för att klara ett brett temperaturområde upp till 450 °C.
- Användning av en energi- eller temperaturregulator rekommenderas. (Kontrollenheter kräver hård ledning till värmetejpen - se nedladdningar för instruktioner).
- Rekommenderas för applikationer med hög watt
- Sladden är spiralformad runt röret som värms upp för att ge en ytbelastningskoncentration på upp till 0,62W/cm²
- Linjär belastning: 164W/m (50W/ft)
- Isolerad ouppvärmd flexibel ledning i varje ände (9 cm)
- Cirka bredd på 25 mm
- Endast för användning i torra förhållanden.
- Användning av MC227 1-vägs styrenhet, MC228X1 1-vägs styrenhet eller MC810B digital styrenhet rekommenderas.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 244 cm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 400W |
| Bredd (metrisk) | 25mm |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |