Läs mer
Electrothermal™ HT9 Series Glasfibervärmeband
Produktkod. 11572734
Change view
Längd (metrisk):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Wattal:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1.200 W
Förpackningsstorlek:
12fot
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Wattal Förpackningsstorlek
11572734 61 cm 100 W Varje
11542734 122 cm 200 W Varje
11532734 183 cm 300 W Varje
11552734 244 cm 400 W Varje
15379983 366 cm 600 W 12fot
11941721 488 cm 800 W Varje
15561620 732 cm 1.200 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11572734 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3622000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    2495.26 SEK / Paket med 1
    Save 164.74 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ger värme till pelare, rör, ventiler och överföringsledningar, speciellt när dessa applikationer måste observeras. Electrothermal™ HT9-seriens glasfibervärmeband kan appliceras på metallrör såväl som glasvaror.
  • Konstruerad med ett element lindat på en glasfiberkärna och täckt av en flätad glasfiber yttermantel och en flätad jordtråd (jord) under den yttre manteln.
  • Finns i olika längder för att klara ett brett temperaturområde upp till 450 °C.
  • Användning av en energi- eller temperaturregulator rekommenderas. (Kontrollenheter kräver hård ledning till värmetejpen - se nedladdningar för instruktioner).
  • Rekommenderas för applikationer med hög watt
  • Sladden är spiralformad runt röret som värms upp för att ge en ytbelastningskoncentration på upp till 0,62W/cm²
  • Linjär belastning: 164W/m (50W/ft)
  • Isolerad ouppvärmd flexibel ledning i varje ände (9 cm)
  • Cirka bredd på 25 mm
  • Endast för användning i torra förhållanden.
  • Användning av MC227 1-vägs styrenhet, MC228X1 1-vägs styrenhet eller MC810B digital styrenhet rekommenderas.
Specifikationer
Längd (metrisk) 61 cm
Spänning 230 V
Wattal 100 W
Bredd (metrisk) 25mm
Temperatur (metrisk) 450 °C