Läs mer
Electrothermal™ HT9 Series Glasfibervärmeband
Produktkod. 11941721
Längd (metrisk):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Wattal:
100W
200W
300W
400W
600W
800W
1200W
Förpackningsstorlek:
12fot
Varje
Produktkod. 11941721
Brand: Electrothermal™ 3622012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger värme till pelare, rör, ventiler och överföringsledningar, speciellt när dessa applikationer måste observeras. Electrothermal™ HT9-seriens glasfibervärmeband kan appliceras på metallrör såväl som glasvaror.
  • Konstruerad med ett element lindat på en glasfiberkärna och täckt av en flätad glasfiber yttermantel och en flätad jordtråd (jord) under den yttre manteln.
  • Finns i olika längder för att klara ett brett temperaturområde upp till 450 °C.
  • Användning av en energi- eller temperaturregulator rekommenderas. (Kontrollenheter kräver hård ledning till värmetejpen - se nedladdningar för instruktioner).
  • Rekommenderas för applikationer med hög watt
  • Sladden är spiralformad runt röret som värms upp för att ge en ytbelastningskoncentration på upp till 0,62W/cm²
  • Linjär belastning: 164W/m (50W/ft)
  • Isolerad ouppvärmd flexibel ledning i varje ände (9 cm)
  • Cirka bredd på 25 mm
  • Endast för användning i torra förhållanden.
  • Användning av MC227 1-vägs styrenhet, MC228X1 1-vägs styrenhet eller MC810B digital styrenhet rekommenderas.
Specifikationer
Längd (metrisk) 488 cm
Spänning 230 V
Wattal 800W
Bredd (metrisk) 25mm
Temperatur (metrisk) 450 °C