Läs mer
HTBA, MedChemExpress
Produktkod. 16451796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451796 500 mg -
16436996 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15919
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HTBA
CAS 53279-72-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H3I3O3
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.98 mM)
LEDER O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Molekylvikt (g/mol) 515.81
Formel vikt 515.81
Procent renhet 99.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid