Läs mer
Carbolite™ HTF 17/10 High Temperature Box Furnace
Produktkod. 12079872
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12079872 10 l Varje
1 options
Produktkod. 12079872 Leverantör Carbolite™ Leverantörsnummer HTF1710230SN+TMP3216P1BASE
Dessa modeller är avsedda för kvalitetskontroll, värmebehandling och forskning av keramiska material
Dessa modeller är avsedda för kvalitetskontroll, värmebehandling och forskning av keramiska material. Tillämpningar inkluderar testning av cement, sintring av metalliska/keramiska komponenter och tillverkning av högspecifika tekniska keramik. De värms upp av sidomonterade, fristrålande SiC- eller MoSiO 2 -element som säkerställer snabb uppvärmning, samtidigt som de ger utmärkt termisk enhetlighet inom kammarvolymen, ett nyckelkrav i dessa applikationer. De använder isoleringskammarfoder av högsta specifikation som kan motstå de höga temperaturcyklerna samtidigt som de säkerställer överensstämmelse med BSEN 61010 säker yttemperatur.
  • Exakt tryckknappstemperaturinställning, med enkel ramp och timer (301) eller alternativ för 8 (3216P1) eller 20 (3508P1) programmerare. 8-stegs programmerare monterad som standard på °1 700 C och 1 800 C °modeller
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar vertikal parallell hissdörrdesign, som delvis skyddar användaren från värmestrålning, positiv brytare för öppning av dörren och dubbelsidig kropp för säker yttemperatur
  • Oberoende övertemperaturskyddsregulator standard på 1 700 C °och 1 800 C °modeller
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 l
Temperatur (metrisk) 1700 °C
Typ High Temperature Box Furnace
Inkluderar Programmerbar temperaturregulator
Mått (D x B x H) Inredning 15.75 x 7.75 x 9.25in.
Bredd (metrisk) 825.5 mm
Bredd (metrisk) Interiör 203.2 mm
Höjd (metrisk) 565.15 mm
Höjd (metrisk) interiör 234.95 mm
Djup (metriskt) 647.7 mm
Elektriska krav 208/240 V 50/60 Hz
Spänning 208/240 V
Wattal 5.92 kw
Frekvens 50/60 Hz