Läs mer
Thermo Scientific™ HTM-buljong
Produktkod. 16531840
Change view
Beskrivning:
HTM-buljong
Produktkod. Beskrivning
16531840 HTM-buljong
1 options
Produktkod. 16531840 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YT3470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 SEK
    407.13 SEK / Paket med 2
    Save 85.87 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför känslighetstestning av hög kvalitet med en rad tillbehör, inklusive Thermo Scientific™ HTM-buljong, för att förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Utför känslighetstestning av hög kvalitet med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive Thermo Scientific™ HTM-buljong, för att komplettera och förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HTM-buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Testtyp Mikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp 11 ml/flaska
Kvantitet 11 mL