Läs mer
Invitrogen™ HTRA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6610), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2165.00 SEK - 5190.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | HTRA1 |
|---|---|
| Klona | 23GB6610 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30087474
![]() |
Invitrogen™
MA553076 |
100 μL |
5190.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30089752
|
Invitrogen™
MA553077 |
20 μL |
2165.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
HTRA1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects HTRA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpecifikationer
| HTRA1 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q92743, Q9QZK5, Q9R118 | |
| 56213, 5654, 65164 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB6610 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| AI429470; ARMD7; CADASIL2; CARASIL; High-temperature requirement A serine peptidase 1; HTRA; HtrA serine peptidase 1; Htra1; IGF binding; IGFBP5-protease; insulin-like growth factor binding protein 5 protease; L56; ORF480; protease serine 11; protease, serine, 11; protease, serine, 11 (IGF binding); PRSS11; RSPP11; serine protease; serine protease 11; Serine protease HTRA1; similar to bacterial htrA and degP | |
| A synthesized peptide derived from human htrA1 (350-400AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HTRA1 |