Läs mer
HUBER HTS PS1 värmeväxlarsystem
Flödeshastighet:
8 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Flödeshastighet | 8 l/min. |
| Pumptyp | Cirkulation |
| Temperaturområde | 5 °C till 80 °C |
| Max. Tryck | 0,2 bar |
| Modell | HTS 1 |
| Bredd (metrisk) | 280 mm |
| Höjd (metrisk) | 387 mm |
| Djup (metriskt) | 398 mm |
| Vikt (metrisk) | 18 kg |
| Visa mer |