Läs mer
Corning™ HTS Transwell™ 24-brunnars permeabelt stödsystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10143832 Handla allt Corning Produkter
Antal per förpackning:
1/Förp.
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Produktkod. 10143832
Brand: Corning™ 3379
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kör 24 automatiserade studier med hög genomströmning av läkemedelstransport på en gång. HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Permeable Support System är ett stödsystem för mikroplattor för en uppsättning av 24 brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 24 insatser kan hanteras som en enda enhet.
HTS-insättningsplattor är uppsättningar av individuella cellkulturinsatser sammankopplade med en stel, robotvänlig hållare. Denna design med en enhet gör insättningsplattor idealiska för att köra automatiserade, högkapacitetsstudier för läkemedelstransport (Caco-2-celler) celltoxicitetsstudier eller cellmigrerings- och invasionsstudier.
  • Det HTS Transwell-24 permeabla stödet har en uppsättning av 24 brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som möjliggör alla 24 Transwell stöd för att hanteras som en enhet.
  • Celltillväxtarean är 0,33 cm2/brunn.
  • Välj mellan polyester (PET ) membran (0,4μ m porstorlek) eller polykarbonat (PC) membran (0,4 9m och 3,0μ m porstorlekar)
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Enskild förpackning har två HTS Transwell-24-enheter laddade i två öppna reservoartråg och två individuellt förpackade 24-brunnars plattor.
  • Bulkförpackningen har endast 12 HTS Transwell-24-enheter laddade i 24-brunnars plattor. Reservoarer kan köpas separat.
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Kapacitet (metrisk) 0,6 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 0,33 cm 2
Material PET
Sterilitet Sterila
Typ Cellkulturinläggssystem
Volym (metrisk) Fungerar 0.6 mL
Räkna väl 24
Inkluderar 2 HTS Transwell-24-enheter laddade i två öppna reservoarbrickor och två individuellt inslagna 24-brunnars plattor
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1/Förp.
Porstorlek 0,4 μm
Stödjande membran TC-behandlad polyetylentereftalat (PET )
Diameter (metrisk) 6.5 mm