Läs mer
HTS01037, MedChemExpress
Beskrivning
HTS01037 is an inhibitor of fatty acid binding
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HTS01037 |
| CAS | 682741-29-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H11NO5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (444.62 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(/C=C/C(O)=O)=O)C=C(C2=CC=CS2)S1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.37 |
| Visa mer |