Läs mer
Huanbifucaotong, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cypyrafluone |
| CAS | 1855929-45-1 |
| Molekylformel | C20 H19 Cl F3 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[2-Chloro-3-[(3-cyclopropyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)carbonyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidinone, Huanbifucaotong, Cypyrafluone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19ClF3N3O3/c1-26-19(30)14(16(25-26)10-5-6-10)18(29)11-7-8-12(20(22,23)24)17(15(11)21)27-9-3-2-4-13(27)28/h7-8,10,30H,2-6,9H2,1H3 |
| LEDER | Cn1nc(C2CC2)c(C(=O)c3ccc(c(N4CCCCC4=O)c3Cl)C(F)(F)F)c1O |
| IUPAC-namn | 1-[2-chloro-3-(3-cyclopropyl-5-hydroxy-1-methylpyrazole-4-carbonyl)-6-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.83 |
| Formel vikt | 441.1067 |