Läs mer
Hamilton™ Liten nav avtagbar nål, anpassad längd
Nålmätare:
27 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Gassteriliserbar
- 6/Pk
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 27 G |
| Längd (engelska) | 0,375 till 12 tum. |
| Produkttyp | Liten navnål |
| Nålpunktstil | Custom Point Style (2, 3 eller 4) |