Läs mer
Fisherbrand™ Navformade omrörarstänger
Produktkod. 10313362 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
45 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
27 mm
37 mm
Höjd (metrisk):
27 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10313362
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger mycket stabil omrörning, speciellt vid låga hastigheter. Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars är isostatiskt gjutna i ren, FDA-godkänd PTFE-plast.
  • Garanterat inert och läckagefritt
  • Finns med Alnico V eller sällsynta jordartsmetallmagneter
  • Individuellt polerad för att hålla sig renare längre
Beställningsinfo
DimensionsLxW
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 70 x 37 x 37mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 37 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Kvantitet 1 st.