Läs mer
Fisherbrand™ Navformade omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
45 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
27 mm
37 mm
Höjd (metrisk):
27 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 45 x 27 x 27mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 27 mm |
| Diameter (metrisk) | 27 mm |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Kvantitet | 1 st. |