Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Triangulär skrapa
Produktkod. 12804811
Change view
Längd (metriskt) handtag:
24,8 cm
Produktkod. Längd (metriskt) handtag
12804811 24,8 cm
1 options
Produktkod. 12804811 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F368200001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.82 SEK
    439.69 SEK / Paket med 1
    Save 19.13 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna plastskrapa har ett styvt, mejselkantat, triangulärt blad som är avsmalnande
  • Fläktar ut till en bredd av 11,1 cm (4 3⁄8 tum).
  • Handtaget är format för ett bekvämt och säkert grepp
  • Tillverkad av vit polypropen som uppfyller FDA:s krav på direktkontakt med livsmedel, läkemedel och kosmetika
  • Ångautoklavbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Produkttyp Triangulär skrapa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Natur
Färg Vitt
Längd (engelska) 9,75 tum
Längd (metrisk) 24.8 cm
Längd (metriskt) handtag 24,8 cm
Material Plast
Bredd (metrisk) 11.1 cm