missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HUHS015, MedChemExpress

Produktkod. 16472838
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472838 10 mg
16439496 50 mg
16415587 5 mg
16484246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472838 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100199

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.

HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.

Tekniske data

Kemiskt namn eller material HUHS015
Fysisk form Solid
CAS 1453097-13-6
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (106.79 mM)
LEDER OC1=C(CC2=CC=CC=C2)C(C)=NN1C3=NC4=CC=C(C)C=C4N3
Molekylvikt (g/mol) 318.37
Formel vikt 318.37
Procent renhet 98.94%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.