missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HUHS015, MedChemExpress

Produktkod. 16484246
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484246 100 mg
16472838 10 mg
16439496 50 mg
16415587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100199

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.

HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material HUHS015
Fysisk form Solid
CAS 1453097-13-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (106.79 mM)
LEDER OC1=C(CC2=CC=CC=C2)C(C)=NN1C3=NC4=CC=C(C)C=C4N3
Molekylvikt (g/mol) 318.37
Formel vikt 318.37
Procent renhet 98.94%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.