Läs mer
IKA™ Hula Dancer Basic
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16248641 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
2800 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
16248641 2800 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 16248641 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004320
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kraftfull orbital shaker med robust hölje för hög stabilitet.
  • Kraftfull orbital shaker
  • Robust hölje för hög stabilitet
  • Skakdiameter på 4,5 mm
  • Tillåter en maximal belastning på 100 g
  • Fast hastighet vid 2800 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 2800 varv/min
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 9.5 W
Produkttyp Orbital skakapparat
Mått (L x B x H) 123 x 42 x 123 mm
Vikt (metrisk) 0.7 kg
Beskrivning Grundläggande Hula Dancer