Läs mer
IKA™ Hula Dancer Digital
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16228631 Handla allt IKA Produkter
Mått (L x B x H):
123 x 42 x 123 mm
Produktkod. 16228631
Brand: IKA™ 0025003634
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kraftfull orbital shaker med robust hölje för hög stabilitet.
  • Kraftfull orbital shaker
  • Robust hölje för hög stabilitet
  • Skakdiameter på 4,5 mm
  • Tillåter en maximal belastning på 100 g
  • Hastighetsområde från 1200 till 2800 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 1200 till 2800 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 9.5 W
Produkttyp Orbital skakapparat
Mått (L x B x H) 123 x 42 x 123 mm
Vikt (metrisk) 0.7 kg
Beskrivning Hula Dancer digital
Modell Digital