Läs mer
Thermo Scientific™ HulaMixer™ Provblandare
Produktkod. 10548425
Change view
Håller:
Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10548425 Rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10548425 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15920D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De HulaMixer™ Sample Mixer ger en flexibel, robust och lättanvänd provblandningslösning, oavsett om du arbetar med celler, proteiner, nukleinsyror eller något annat flytande prov som behöver blandas.
De HulaMixer™ Sample Mixer ger en flexibel, robust och lättanvänd provblandningslösning, oavsett om du arbetar med celler, proteiner, nukleinsyror eller något annat flytande prov som behöver blandas. De HulaMixer Sample Mixer kan rotera på tre olika sätt och erbjuder ett variabelt hastighetsområde från 1 100 –rpm. Det är den valda blandaren för användning med Dynabeads™ magnetiska pärlor.
• Justerbart —varvtalsområde från 1 100 –rpm
• Flexibel —kombinera orbital rotation (änd-över-ände), reciprok rotation (lutning) och vibration (virvel) för att uppnå önskad rörelse& blandning
• Mångsidiga —två olika plattformar levereras för att matcha en mängd olika rör (—0,5 mL 50 mL)
• Kan användas i kylrummet, vid bänken eller i inkubatorn
Pålitligt resultat beror på korrekt blandning Konsekventa
resultat med Dynabeads magnetiska pärlor-baserade separationsteknologier är beroende av fullständig blandning. De HulaMixer Sample Mixer har variabel hastighet och rörelsealternativ för allt från cellisoleringsprocedurer till nukleinsyrarening, proteinisolering, mikrobiologiska applikationer eller andra blandningskrav som inte kommer från Dynabeads. Med hjälp av HulaMixer Provmixer vid användning Dynabeads produkter hjälper till att säkerställa mer reproducerbara resultat och hög renhet, återhämtning och livskraft.
Lättanvänd provblandare
Förutom bruksanvisningen inkluderar vi en laminerad snabbguide som beskriver hur man styr de grundläggande funktionerna i HulaMixer Provblandare. Med flexibla blandningsinställningar och ett driftstemperaturområde från +4 °C till +°40 C, HulaMixer Sample Mixer kan användas i kylrummet, vid bänken eller i inkubatorn för vilken —blandningsuppgift du än har idag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Roterande vinkel 1 till 90°
Hastighetsintervall 1 till 100 rpm
Spänning 120 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Amperage 0,5 A
Håller Rör
Produkttyp Provblandare
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA)
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 104 °F
Modell HulaMixer Provblandare
För användning med (utrustning) Dynabeads™ Provblandare
Produktlinje HulaMixer
Timerintervall 0 till 250 sek.
Kvantitet 1 enhet