Läs mer
Abcam Mänsklig A-Raf knockout HEK-293T cellinje
Artikelnummer. 32153478 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Artikelnummer. Kvantitet
32153478 2 x 1 000 000 celler
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32153478 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2663512x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
ARAF KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout ...
ARAF KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp-deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Tekniske data
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.