Läs mer
Abcam Mänsklig AAK1 knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32139931 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139931 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139931 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2650472x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
AAK1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med hjälp av CRISPR/Cas9, Homozygot: Insättning av selektionskassetten i exon 4. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. Endast för att beställa kno...
AAK1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, Homozygot: Insättning av urvalskassetten i exon 4. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO