Läs mer
Proteintech Mänsklig ACE2 ELISA Utrustning
Produktkod. 17660107 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
Produktkod. Kvantitet
17660107 1 x 96 brunnsplatta
1 options
Produktkod. 17660107 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE0025496T
Fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay Kit
KE00254 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Den mänskliga ACE2 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent humant ACE2. Analysen känner igen humant ACE2. En antikropp specifik för humant ACE2 har förbelagts på mikrobrunnarna. Det humana ACE2-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp för humant ACE2 för att detektera det infångade humana ACE2-proteinet. För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Analyskänslighet 0.15 pg/mL
Analysera Smörgås
Provtyp Plasma, Serum, Urin
Tillräckligt för 96 tester
För användning med (applikation) Smörgås ELISA
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta
Mål Människa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human ACE2 ELISA Kit, 96 RXN
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine