Läs mer
Applied Biosystems™ Human ACTB (Beta Actin) Endogen kontroll (FAM™ /MGB-sond, icke-primerbegränsad)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10536165 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
125 Reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10536165 500 reaktioner Varje
10219194 125 Reaktioner Varje
10259674 2500 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10536165 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4333762F
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27975
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human ACTB (Beta Actin) Endogen kontroll (FAM™ /MGB-sond, icke-primerbegränsad)
De Applied Biosystems™ Human ACTB (aktin, beta) Endogen kontroll (FAM™ Färga⁄ MGB Probe, Non-Primer Limited) är avsedd som en endogen kontroll. Det möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när den används med andra TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Sonden är märkt med 6FAM™ färgämne - MGB och primrarna är inte begränsade. Kan användas för singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontroll ska användas med inventerad och icke-inventerad TaqMan™ Genuttrycksanalyser, anpassade TaqMan™ Genuttrycksanalyser och eller Custom TaqMan™ Primers och sonder.
Analysdetaljer:
Gensymbol: ACTB RefSeq: NM_001101.2 Sond Exon Plats: 1 Amplikon Storlek: 171
Motsvarande TaqMan Analys-ID: Hs99999903_m1
TaqMan™
TaqMan™ Endogena kontroller Eliminera månader av analysdesign, formulering och testning genom att använda Endogena kontroller som dina kontroller för att kvantifiera genuttryck. Denna bekväma samling av fördesignade prob- och primeruppsättningar gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplett lösning för kvantitativt genuttryck Har svårt att bestämma vilka kontroller som ska användas för att kvantifiera genuttryck även med detaljerad information om biologiska system? Nu med TaqMan™ Endogena kontroller, du kan undvika alla försök och misstag med att välja kontroller för de vanligaste generna för människa, mus, råtta och eukaryota.
TaqMan™ Enkel att använda Alla komponenter i Endogena kontroller är QC-testade, formulerade i en enda 20X-blandning och funktionstestade. Kontrollerna är inte bara enkla att använda, utan de är också helt kompatibla med universella villkor för tvåstegs RT-PCR. Lägg bara till TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller utan AmpErase™ UNG) och ditt cDNA-prov för att generera känsliga, reproducerbara och verkligt kvantitativa genuttrycksdata på Applied Biosystems instrument inklusive Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 PCR-system i realtid och 7000 och 7700 sekvensdetektionssystem.
Flexibelt erbjudande Vi bygger varje endogen kontroll med vår beprövade 5'-nukleaskemi. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två olika reporterfärgämnen och två quenchers:
  • A FAM™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (900 nM vardera)
  • A VIC™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
  • A VIC™ färgämnesmärkt TAMRA™ sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
    Att välja rätt endogen kontroll Endogena kontroller kan normalisera uttrycksnivåerna för målgener genom att korrigera skillnader i mängden cDNA som laddas i PCR-reaktionsbrunnar. För bästa resultat, verifiera att den endogena kontrollen konsekvent uttrycks i provuppsättningen som ska testas. Endogent kontrolluttryck måste vara enhetligt över alla prover i studien. För multiplexering, se till att genuttrycksnivån för den endogena kontrollen är högre än den för målet.
    TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alla reporterfärgämne är primer begränsade. Detta möjliggör multiplexering av TaqMan™ Endogena kontroller med målgenexpressionsanalyser, förutsatt att kontrollgenen uttrycks mer rikligt än målgenen. Alla TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med FAM™ reporterfärgämne är inte primerbegränsade och är inte avsedda för multiplexering.
    Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 20X
    Tillträdesnummer NM_001101.2
    Amplikonstorlek 171
    Innehåll och lagring Styrprimer-probuppsättning(ar)
    Detektionsmetod Primer-probe
    Form Vätska
    Formatera Provrör
    PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
    Gensymbol ACTB
    Etikett eller färgämne FAM
    Produktlinje FAMILJ, TaqMan
    Kvantitet 500 reaktioner
    Frakt skick Rumstemperatur
    Art Människa
    Mål β-aktin
    För användning med (applikation) Genuttryck
    Antal reaktioner 500 reaktioner