Läs mer
Applied Biosystems™ Human ACTB (Beta Actin) Endogen kontroll (VIC™/TAMRA™ sond, primer begränsad)
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
De Applied Biosystems™ Human ACTB (beta-aktin) Endogen kontroll (VIC™/TAMRA Probe, Primer Limited) är avsedd som en endogen kontroll. Det möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när den används med andra TaqMan™ genuttrycksanalyser. Sonden är märkt med VIC™ färgämne - TAMRA™ färgämnet och primrarna är begränsade. Kan användas för multiplex eller singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontroll ska användas med Inventerat och beställt TaqMan™ Genuttrycksanalyser, anpassade TaqMan™ Genuttrycksanalyser och/eller anpassade TaqMan™ Primers och sonder.
Analysdetaljer:
- Gensymbol: ACTB
- RefSeq: NM_001101.5
- Sond Exon Plats: 3-4
TaqMan™ Endogena kontroller
Eliminera månader av analysdesign, formulering och testning genom att använda TaqMan™ Endogena kontroller som dina kontroller för att kvantifiera genuttryck. Denna bekväma samling av fördesignade prob- och primeruppsättningar gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion.
Komplett lösning för kvantitativt genuttryck
Har svårt att bestämma vilka kontroller som ska användas för att kvantifiera genuttryck— även med detaljerad information om biologiska system? Nu med TaqMan™ Endogena kontroller, du kan undvika alla försök och misstag med att välja kontroller för de vanligaste generna för människa, mus, råtta och eukaryota.
Enkel att använda
Alla komponenter i TaqMan™ Endogena kontroller är QC-testade, formulerade i en enda 20X-blandning och funktionstestade. Kontrollerna är inte bara enkla att använda, utan de är också helt kompatibla med universella villkor för tvåstegs RT-PCR. Lägg bara till TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller utan AmpErase™ UNG) och ditt cDNA-prov för att generera känsliga, reproducerbara och verkligt kvantitativa genuttrycksdata på Applied Biosystems instrument inklusive Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 PCR-system i realtid och 7000 och 7700 sekvensdetektionssystem.
Flexibelt erbjudande
Vi bygger varje endogen kontroll med vår beprövade 5'-nukleaskemi. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två olika reporterfärgämnen och två quenchers:
- A FAM™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (900 nM vardera)
- A VIC™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
- A VIC™ färgämnesmärkt TAMRA™ sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
Att välja rätt endogen kontroll
Endogena kontroller kan normalisera uttrycksnivåerna för målgener genom att korrigera skillnader i mängden cDNA som laddas i PCR-reaktionsbrunnar. För bästa resultat, verifiera att den endogena kontrollen konsekvent uttrycks i provuppsättningen som ska testas. Endogent kontrolluttryck måste vara enhetligt över alla prover i studien. För multiplexering, se till att genuttrycksnivån för den endogena kontrollen är högre än den för målet.
Multiplex vs. Singleplex PCR
Alla TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med VIC™ reporterfärgämne är primer begränsade. Detta möjliggör multiplexering av TaqMan™ Endogena kontroller med målgenexpressionsanalyser, förutsatt att kontrollgenen uttrycks mer rikligt än målgenen. Alla TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med FAM™ reporterfärgämne är inte primerbegränsade och är inte avsedda för multiplexering.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X |
| Tillträdesnummer | NM_001101.2 |
| Innehåll och lagring | Styrprimer-probuppsättning(ar) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Gensymbol | ACTB |
| Etikett eller färgämne | VIC |
| Produktlinje | TaqMan , VIC |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.