Läs mer
R&D Systems™ Human ADAM12 (NP_003465.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18722247
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18722247 10 μg
1 options
Produktkod. 18722247 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9365.00 SEK
    8857.80 SEK / 10µg
    Save 507.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Gen ADAM12
Tillträdesnummer NP_003465.3
Gen-ID (Entrez) 8038
Gene Alias a disintegrin and metalloproteinase domain 12 (meltrin alpha), ADAM 12, ADAM metallopeptidase domain 12, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12, EC 3.4.24, EC 3.4.24.58, MCMP, MCMPMltna, Meltrin alpha, Meltrin-alpha, MLTNA, MLTNEC 3.4.24.-
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg