Läs mer
Invitrogen™ Human ADAM12 S Isoform Recombinant Protein
Produktkod. 11574211
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 11574211
Brand: Invitrogen™ RP75523
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
This product contains purified recombinant human ADAM12 S Isoform protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer O43184
Koncentration 0.27 mg/mL
För användning med (applikation) Control, Western Blot
Formulering 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8
Gen-ID (Entrez) 8038
Molekylvikt (g/mol) 62.16 kDa
Namn Human ADAM12 S Isoform
pH-intervall 4.8
Kvantitet 1 mg
Källa E. coli
Immunogen N/A
Regulatorisk status RUO
Gene Alias a disintegrin and metalloproteinase; ADAM; ADAM 12; ADAM metallopeptidase domain 12; ADAM12; ADAM12-OT1; ADAMs; CAR10; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12; MCMP; MCMPMltna; meltrin-alpha; metalloendopeptidases; metalloprotease-disintegrin 12 transmembrane; MLTN; MLTNA; UNQ346/PRO545
Vanligt namn ADAM12 S Isoform
Gensymbol ADAM12
Konjugera Unconjugated
Art E. coli
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-tag
Sekvens Amino acids Glu208- Ile738 containing an N-terminal His-tag
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Protein subtyp Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions