Läs mer
R&D Systems™ Human ADAMTSL2(NP_055509.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18441390
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18441390 10 μg
1 options
Produktkod. 18441390 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen ADAMTSL2
Tillträdesnummer NP_055509.2
Gen-ID (Entrez) 9719
Gene Alias ADAMTSL2 ADAMTS-like 2, GPHYSD1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg