Läs mer
Novus Biologicals™ Human Adipose Subcutaneous Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
The Human Adipose Subcutaneous Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | Adipose |
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose |
| Cellulär fraktion | Whole |
| Vävnadsskick | Diabetes |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?