Läs mer
Novus Biologicals™ Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18745953
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18745953 1 mg
1 options
Produktkod. 18745953 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6510.00 SEK
    6156.15 SEK / 1mg
    Save 353.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
The Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Endocrine
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Adrenal
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Fas Receptor/TNFRSF6/CD95
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only