Läs mer
R&D Systems™ Human ADRM1 (NP_008933.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18794677
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18794677 10 μg
1 options
Produktkod. 18794677 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Gen ADRM1
Tillträdesnummer NP_008933.2
Gen-ID (Entrez) 11047
Gene Alias 000 surface antigen, 110 kDa cell membrane glycoprotein, adhesion regulating molecule 1, Adhesion-regulating molecule 1, ARM1, ARM-1, Gp110, GP110hRpn13, M(r) 110, MGC29536, proteasomal ubiquitin receptor ADRM1, Proteasome regulatory particle non-ATPase 13, PSMD16, regulatory particle non-ATPase 13, Rpn13, Rpn13 homolog
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg