Läs mer
R&D Systems™ Human AG-2/AGR2 (NP_006399) VersaClone cDNA
Produktkod. 18724348
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18724348 10 μg
1 options
Produktkod. 18724348 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 190.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Human AG-2 (NP_006399) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for AG-2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The AG-2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen hAG-2
Tillträdesnummer NP_006399
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 10551
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -80°C
Målenzym AG-2/AGR2
Art Human
Kvantitet 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.