Läs mer
R&D Systems™ Human AGK (NP_060708.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18794307
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18794307
Brand: R&D Systems™ RDC3788
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen Acylglycerol Kinase
Tillträdesnummer NP_060708.1
Gen-ID (Entrez) 55750
Gene Alias acylglycerol kinase, EC 2.7.1.107, EC 2.7.1.94, FLJ10842, hAGK, HsMuLK, mitochondrial, MuLK, MULKhsMuLK, Multi-substrate lipid kinase
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg